Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Magnifier Lamp
Proveedor: VWR International
3358
10048-662EA 3933.32 MXN InStock
10048-662
VWR® Magnifier Lamp
Luces Lámparas para lupas
Magnifier Lamp is the ideal tool to view objects at two times magnification in bright light, with high contrast and a sharply defined focus.
  • Bright light
  • Large viewing area
  • Vertical and horizontal clamps
  • High contrast and sharply defined focus
Designed specifically for lab and plant applications requiring precise work
Large viewing area (4 5/8") is easy on the eyes. Highly polished optical glass 3X (3-power) lens provides a crisp and distinct image with vivid enhancement of surface details. Lower energy consumption and long-life 9.4 watt LED bulb light the exact area to be viewed. Extension: 31 inches. Clamps vertically or horizontally to the top or side of any edge.
Viewing area measures 4 5/8" in diameter. Supplied with a 9.4 watt LED bright bulb.
Useful in inspection, electronics, quality control, sample examination, and biological analysis. Clamps vertically or horizontally. Control knobs permit locking in place. Designed for lab and plant applications.
Información para pedidos: Supplied with a clamp to affix lamp to any bench or surface.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.