Crisoles Gooch, CoorsTek
Proveedor: CoorsTek
60151 60153 60148 60146
89178-492CS 12748.71 MXN
89178-492 CA10123-918 CA10123-912 10123-916
Crisoles Gooch, CoorsTek
Crisoles
Los crisoles Gooch con el fondo perforado están vidriados por dentro y fuera, excepto la superficie inferior externa y el borde.
Se utilizan para la determinación de sólidos suspendidos totales.