Balanzas analíticas Adventurer® AX, Ohaus®
Proveedor: Ohaus
Adventurer®
30100600 30100604 30100602 30100601 30100630 30100603
10153-700EA 141512.64 MXN
10153-696 10153-694 10153-692 10153-702 10153-700 10153-698
Balanzas analíticas Adventurer® AX, Ohaus®
Balanzas
La balanza analítica de la serie Adventurer® AX es la combinación ideal de funciones originales, una extensa durabilidad y capacidades de pesaje sin complicaciones.
La balanza Adventurer® AX incorpora todas las funciones y las aplicaciones necesarias para el pesaje sencillo y también ofrece opciones para realizar mediciones más complejas.
La estabilidad, la precisión y el funcionamiento rápido garantizan resultados óptimos de pesaje. Este trío de características garantiza que los aspectos más importantes del pesaje rutinario en laboratorio estén cubiertos: resultados precisos con los que puede contar con mucha rapidez. La pantalla táctil en color y las opciones de conexión permiten una experiencia de pesaje moderna. La pantalla táctil en color de ángulo de visualización amplio proporciona acceso rápido a todas las aplicaciones de la unidad y su doble puerto USB con funciones de seguimiento de GLP/GMP ayuda en la supervisión y la elaboración de informes de datos. Una pantalla de protección que permite ahorrar espacio mejora la experiencia del usuario y la accesibilidad. Las puertas de la pantalla de protección de dos piezas en la parte superior (modelos de 0,1 mg y 1 mg solamente) se abren hacia ambos lados, proporcionando un amplio espacio para la colocación de muestras. Esto también reduce el tamaño de la pantalla de protección en la parte trasera de la balanza cuando se abre.
Utilice y acceda a los nueve modos de aplicación y a la gran cantidad de funciones que eliminan la necesidad de hacer varios cálculos manuales mediante la pantalla táctil en color. Los operadores pueden usar guantes de laboratorio mientras utilizan la pantalla táctil, lo que elimina las molestias y los riesgos asociados a ponerse y quitarse constantemente los guantes. Además de la pantalla táctil, la balanza Adventurer® AX también dispone de seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como ajuste de tara, puesta a cero, calibración e impresión. Todas las unidades incorporan una carcasa inferior metálica fundida, un plato de acero inoxidable, una funda protectora para toda la carcasa que se puede cambiar y un peso integral por debajo del gancho.
Las aplicaciones incluyen: pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje de comprobación, pesaje dinámico/de animales, formulación, totalización, determinación de la densidad y bloqueo de visualización en pantalla.
Certificaciones: Metrología: manual de NIST 44, normativas de medidas y pesos de Measurement Canada (clase I, nmax 220000; clase II, nmax 52000). Seguridad del producto: CSA C22.2 n.º 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-1. Compatibilidad electromagnética: FCC parte 15 clase A, ICES-001 clase A, IEC 61326-1 (clase B de emisiones, requisitos de inmunidad industrial).
Información para pedidos: Las balanzas Adventurer® AX pueden adquirirse con o sin capacidad legal para uso comercial, y con o sin calibración interna según el modelo. Adaptador de CA incluido.