Balanzas de la serie A de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
VWR-105AC VWR-1003AC VWR-363AC VWR-603AC VWR-220AC VWR-8102AC VWR-10102AC VWR-2102AC VWR-160AC VWR-205AC VWR-520AC VWR-6002AC VWR-310AC VWR-4502AC
10204-966EA 40203.54 MXN
76446-810 10204-966 76446-820 76446-812 76446-822 76446-814 76300-142 76446-816 76300-152 10204-968 76446-818 76300-146 76300-144 10204-970
Balanzas de la serie A de VWR®
Balanzas
Las balanzas de la serie A de VWR® proporcionan un pesaje preciso y reproducible con funciones tecnológicas avanzadas.
  • Innovadoras funciones para documentación y pesaje avanzados
  • Calibración interna
  • Múltiples modos de pesaje
  • Funciones de comunicación avanzadas
Además de la tecnología de pesaje de compensación forzada, las balanzas de la serie A de VWR® incorporan funciones innovadoras para documentación y aplicaciones de pesaje avanzadas. Estas balanzas económicas ofrecen una gran variedad de características estándar, como calibración interna, operación guiada por menús, múltiples modos de pesaje, funciones avanzadas de comunicación y diversos modos de aplicación.