Balanzas portátiles de la serie P de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
VWR-6000P VWR-123P VWR-1500P VWR-3000P VWR-500P
10205-006EA 9472.32 MXN
10205-006 10205-008 10205-010 10205-002 10205-004
Balanzas portátiles de la serie P de VWR®
Balanzas
Las balanzas de la serie P de VWR® son ideales para aplicaciones educativas, industriales ligeras y de laboratorio general que requieren precisión y portabilidad.
  • Diseño portátil
  • Plato de pesaje de acero inoxidable
  • Estructura resistente
Las balanzas portátiles ofrecen un funcionamiento sencillo y varios modos de pesaje. Todas las unidades cuentan con un plato de pesaje de acero inoxidable. Son resistentes y duraderas.
Información de suministro: VWR-123P (10205-002) includes 100 g calibration weight.