Matraces de filtración de VWR®, pared pesada, graduados
Proveedor: VWR
074.402.02 074.402.09 074.402.04 074.402.07 074.402.05 074.402.06 074.402.03 074.402.01
10545-860CS 20636.99 MXN
10545-860 10545-850 10545-862 10545-852 10545-864 10545-854 10545-856 10545-858
Matraces de filtración de VWR®, pared pesada, graduados
Matraces Matraces de filtro
Con una construcción de pared gruesa, este matraz viene con un conector de manguera de vidrio y es adecuado para la filtración al vacío en un laboratorio.
Las paredes pesadas proporcionan una mayor resistencia mecánica. Fabricados con vidrio de expansión de borosilicato 33 conforme a la especificación ASTM E438, Tipo 1, Clase A.
Información para pedidos: Tubos no incluidos.