Embudos para polvos de VWR®, vástago corto
Proveedor: Avantor
238.404.10P 238.404.08P 238.404.12P 238.404.15P 238.404.06P
10546-048CS 8769.5 MXN
10546-050 10546-048 10545-910 10546-046 10545-912
Embudos para polvos de VWR®, vástago corto
Embudos Embudos para polvos
Los embudos presentan un vástago corto y ancho, y son útiles para añadir productos químicos en polvo a los recipientes de reacción.
  • Fabricados con vidrio de expansión de borosilicato 33 conforme a la especificación ASTM E438, Tipo 1, Clase A
  • Construidos con una pared pesada y uniforme
  • Borde y vástago pulidos al fuego para proporcionar una larga vida útil
Diseñados según la especificación ASTM E1095.