Probetas graduadas de VWR®, calibradas para trasvasar, clase B
Proveedor: VWR
138.288.08A 138.288.03A 138.288.06A 138.288.02A 138.288.07A 138.288.05A 138.288.01A 138.288.04A
10546-060CS 6389.09 MXN
10546-062 10546-060 10545-970 10546-058 10546-056 10546-054 10545-968 10546-052
Probetas graduadas de VWR®, calibradas para trasvasar, clase B
Probetas Probetas graduadas
Las probetas de tamaño de 25 ml a 2000 ml tienen una base hexagonal y un paragolpes amarillo.
  • De vidrio de borosilicato
  • Calibradas a 20 °C para trasvasar
Aparece la inscripción "TD" en cada probeta e indica que la probeta está calibrada para trasvasar.
Fabricadas con vidrio de borosilicato 3.3 según las especificaciones de ASTM E438 tipo 1 clase A. Según los requisitos de las especificaciones de ASTM E1272, clase B.
Impresión de escala de color blanco resistente para una mayor vida útil en el entorno de laboratorio.