Eye Dropper Bulb
Proveedor: WALTER STERN INC
200-2A
470205-484PK 160.08 MXN
470205-484
Eye Dropper Bulb
Pipetas Bombas de pipeteadores
Latex eye dropper bulb. 2 cc (1.2 oz.) capacity, 0.25" (6mm) bore size, 0.625" (18 mm) diameter, 1.75" (45 mm) length.