Bandejas de pesaje cuadradas desechables de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
HS1423CV HS1420AV HS1422V HS1420CCV HS120304 HS1420CV HS1421AV HS1423BBV HS1423CCV HS1423AV HS120302 HS1423BV HS1420BBV HS120303 HS1420AA HS1423AAV HS1421CV HS1421BV HS1420BV
10770-448CS 15154.52 MXN
10803-172 10770-448 10803-150 10803-170 10770-406 10803-154 10803-176 10803-164 10803-152 10803-174 10803-162 10770-442 10770-450 10803-136 10803-146 10803-168 10803-116 10803-138 10803-148
Bandejas de pesaje cuadradas desechables de VWR®
Navecillas Navecillas de pesaje
Estas bandejas de pesaje flexibles de poliestireno de forma cuadrada con superficie suave permiten un vertido preciso con una mínima pérdida de la muestra.
  • Forma poco profunda con fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Las esquinas redondeadas facilitan las transferencias
  • Resistentes a temperaturas de hasta 70°C
Son biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y blanqueantes. Ideales para usar con microondas, balanzas o analizadores de humedad.