Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman Grade 6 Qualitative Filter Papers, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
1006-240 1006-110 1006-185 1006-125 1006-240 1006-150 1006-070 1006-150 1006-042 1006-090
28462-170EA 25.47 MXN InStock
10035-236 28462-170 10147-994 10147-990 CA11012-566 10147-992 10147-904 CA10147-992 10147-902 10147-988
Whatman Grade 6 Qualitative Filter Papers, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
These cellulose filters (98% alpha cellulose content min.) are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials
Twice as fast as Grade 5 with similar fine particle retention. Often specified for boiler water analysis applications.
Note: This data shown may be based on historic Whatman records. As is normal practice, customers should determine and validate for themselves (as necessary) that the products are suitable for their specific application.
Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.