Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SPE Vaccum Manifolds, Bonna-Agela Technologies
Proveedor: Agela Technologies
VM12 VM24
89213-858EA 30560.51 MXN InStock
89213-858 89213-860
SPE Vaccum Manifolds, Bonna-Agela Technologies
Colectores
SPE vaccum manifolds are ideal for SPE sample preparation, filtration and elution.
  • Provides consistent extraction and filtration results
  • Solvent resistant and autoclavable lid
  • Adjustable racks will accommodate a variety of sample collection vessels
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.