2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: VWR International
Peligro
Synonyms: Isooctano
BDH83630.400
BDH83630.400CS 12373.65 MXN
BDH83630.400
2,2,4-Trimetilpentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC, VWR Chemicals BDH®
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Boiling Pt: 99.2 °C (1013 hPa)
Mezcla Pt: –107 °C
Densidad: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC-FID) Min 99.5 %
Water (by KF coulometry) Max. 0.0100 %
Nonvolatile Residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (220 nm) Min. 70 %
Transmittance (235 nm) Min. 80 %
Transmittance (255 nm) Min. 98 %