Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
PYREX® Reusable Volumetric Pipets, Class A, Certified/Serialized, Corning®
Proveedor: CORNING MEXICANA, S.A. DE C.V. MX
7070-2 7070-5 7070-1 7070-10 7070-25
53044-732CS 2647.88 MXN InStock
53044-732 53044-734 53044-730 53044-736 53044-738
PYREX® Reusable Volumetric Pipets, Class A, Certified/Serialized, Corning®
Pipetas Pipetas graduadas
These reusable PYREX® pipets are calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and ASTM E-1293
PYREX® Serialized/Certified Volumetric Glassware is now tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
Each pipet is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards. Calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out. Color-coded by size for easy identification. Colored graduations are enameled onto the glass. The top end is constricted (Mohr type).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.