Tarros de lateral recto transparentes de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
293098 293099 293102 296541 VWR89043-566 293100 293097 293096
76379-734 10862-170 10862-160 76329-552 10862-174 10862-130 10861-978 10862-164
Tarros de lateral recto transparentes de VWR®
Tarros Tarros para uso general
Los tarros de lateral recto transparentes de VWR® se fabrican con vidrio de cal sodada que cumple los requisitos USP tipo III.
  • Hechos de vidrio de cal sodada
Los tarros están disponibles en tres opciones de embalaje. Se pueden comprar en paquetes con cierres acoplados, en paquetes a granel con cierres sin acoplar incluidos en bolsas separadas, o en paquetes sin cierres.