Esta buscando: Estándares aniónicos
7  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (RC1947-4)
Proveedor: RICCA CHEMICAL CO
Descripción: 1mL=0.1mg
Numero del catalogo: (EM1.25041.0100)
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
Descripción: Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
Numero del catalogo: (RC2543-4)
Proveedor: RICCA CHEMICAL CO
Descripción: 1 mL = 1 mg CN, 1,000 ppm CN. KCN in dilute NaOH. APHA for Cyanide. (use group no. 7474 for dilution ). Container: Plastic.
Numero del catalogo: (EM1.11448.0500)
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
Descripción: Cl-,(No3-),(So4--)=1000mg/L, (Nacl, Nano3, Na2So4 In H2O) Certipur*
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: For accuracy checks in nitrate determinations
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses.
Numero del catalogo: (97021-488)
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: For meter calibrations and accuracy checks in chloride determinations
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom