Aceite silicona, 100 - 300 mPa.s (20 °C) para baños de aceite, Supelco®
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07742.0100 1.07742.1000 1.07742.0100 1.07742.1000
EM1.07742.1000EA 23909.36 MXN
EM1.07742.0100 CA10436-324 EM1.07742.1000 CA10436-326
Aceite silicona, 100 - 300 mPa.s (20 °C) para baños de aceite, Supelco®
Aceite silicona
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Envase: Packed in plastic bottles.
Boiling Pt: >315 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >295 °C
MDL Number: MFCD00132673
Núm. CAS: 68083-14-7