Las nuevas microbalanzas XPR de METTLER TOLEDO incorporan una gama de tecnologías innovadoras para ofrecer la máxima precisión de su clase y ayudar a que las tareas de micropesaje sean más simples y seguras.
- Capacidades de 2,1 g a 10,1 g
- Capacidad de lectura de 0,1 µg
- Pantalla de protección de vidrio con accionamiento motorizado para un pesaje preciso incluso en entornos inestables
- Diseño compacto que ahorra mucho espacio
- Ajuste completamente automático con pesos internos
- Sensor de nivel integrado y ayuda de nivelación para una nivelación rápida y sencilla
- Pantalla táctil TFT capacitiva en color
- El concepto de dos terminales simplifica el funcionamiento, con el terminal SmartView situado encima de la cámara de pesaje
- LevelControl: advertencia de nivel con guía de nivelación gráfica
- Dos sensores programables para utilizar la pantalla de protección sin necesidad de usar las manos (SmartSens) con el fin de acelerar las tareas habituales
- Administración de usuarios, función de historial de cambios y protección con contraseña
- Almacenamiento de SOP en la biblioteca de métodos, incluida las tolerancias y serie de las muestras
Para aprovechar al máximo sus valiosos recursos, las microbalanzas y las ultramicrobalanzas XPR ofrecen un nivel único de precisión con pesos excepcionalmente bajos.
Certificaciones: Certificación UL y certificación CSA.
Información para pedidos: Se ofrecen paquetes de servicios para garantizar la fiabilidad continua y mantener un rendimiento óptimo de la balanza. La correcta instalación y la calibración inicial son clave para asegurar que la balanza funciona correctamente desde el primer día. Un técnico de METTLER TOLEDO realiza la cualificación de la instalación y la cualificación operativa (IQ/OQ). Póngase en contacto con su representante para obtener información sobre los paquetes de servicios.