Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman Quantitative Filter Papers, Ashless Grades (ash 0.01%), Grade 589/1, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
10300045 10300011 10300014 10300014 10300012 10300045 10300012 10300010 10300009 10300010 10300009 10300011
14224-456EA 83.51 MXN InStock
10034-604 CA14224-458 14224-454 CA14224-454 14224-456 CA11012-880 CA14224-456 14224-460 10034-602 CA14224-460 CA11012-622 14224-458
Whatman Quantitative Filter Papers, Ashless Grades (ash 0.01%), Grade 589/1, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cuantitativo
With less than 0.01% ash, GE’s Whatman Grade 589/1 filter papers can be used for the Blaine test in the cement industry and as an ash content test filter for foodstuffs.
  • Herzberg filtration speed of 50 seconds*
  • Black ribbon filter for fast filtration of coarse precipitates
  • High purity (< 0.01% ash)
  • Blaine test and ash content test compatible
  • Also available prepleated as Grade 589/1 1/2
*The time taken to filter 100 mL water (20° C) through a filter area of 10 cm² at a constant pressure of 5 cm water column.
Whatman Grade 589/1 filter papers from GE Healthcare’s Life Sciences business are designed for fast filtration of coarse precipitates in support of tests such as cement fineness measurement in a standard Blaine test or determination of the ash content in foodstuffs.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.