Balanzas analíticas y de precisión de la serie B2 de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
VWR-210B2 VWR-203B2 VWR-5002B2 VWR-120B2 VWR-64B2 VWR-124B2 VWR-403B2 VWR-60B2 VWR-503B2 VWR-214B2 VWR-4002B2
75802-868EA 38858.04 MXN
75802-868 75802-858 75802-864 76519-306 75802-866 76519-304 75802-860 75802-870 75802-862 76519-308 75802-872
Balanzas analíticas y de precisión de la serie B2 de VWR®
Balanzas
Las balanzas de la serie B2 de VWR® combinan funciones de pesaje avanzadas con un funcionamiento intuitivo.
  • Resultados fiables
  • Calibración externa
  • Múltiples modos de pesaje
  • Garantía de cinco años sin preocupaciones
  • Tecnología de pesaje de compensación forzada
Las balanzas de la serie B2 de VWR® incorporan funciones innovadoras para aplicaciones de pesaje avanzadas. Estas balanzas económicas ofrecen una gran variedad de características estándar, como calibración externa, funcionamiento guiado por menús, varios modos de pesaje y diversos modos de aplicación.