Reguladores de fuerza iónica (ISA) para ISE Orion™ y reactivos especiales, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Orion™
951210 930711 941709 940999 931911 940911 951011 950210 951211 932011 941609 977011 977010 930710 940909 940011 841111
34111-727EA 6302.34 MXN
34111-727 34111-705 34113-733 34185-155 34185-177 34185-552 34111-706 34185-600 34112-661 34185-304 34109-849 34114-124 34110-429 34185-869 97049-304 34110-611 34110-633
Reguladores de fuerza iónica (ISA) para ISE Orion™ y reactivos especiales, Thermo Scientific
Electrolitos Soluciones de almacenamiento para electrodos
Realice mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) para ISE Orion™ y reactivos especiales
  • Uniform background ionic strength
  • Accurate results
  • Free from metal interferences
El regulador de fuerza iónica se añade a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme, lo que se traduce en unas mediciones más reproducibles. Por ejemplo, el ISA de ajuste de pH de amoniaco (951211) y el ISA de ajuste de pH de amoniaco de bajo nivel (951210) incluyen un tinte azul indicador de pH para la verificación inmediata del nivel de pH correcto en las muestras y los patrones de amoniaco y no requiere la medición del pH. El ISA de ajuste de pH de amoniaco (951211) evita la complexión del amoniaco e inhibe la formación de hidróxidos metálicos, lo que permite la determinación de amoniaco total en la muestra con el consiguiente aumento de la precisión de los resultados. El ISA de ajuste de pH de amoniaco de bajo nivel (951210) es ideal para muestras de amoniaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias de metales.
Los reguladores de fuerza iónica se utilizan para el análisis con electrodos selectivos de iones, y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos selectivos de iones.
Hazard Data for Cat No. 34113-733:
Hazard Class 8
Packing Group III
UN 2672
GHS 5, GHS 7