Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Dissolution Capsule Sinkers for Apparatus 2, Quality Lab Accessories
Proveedor: QUALITY LAB ACCESSORIES
Agilent QLA QLA Innovative Product Sotax
CUSBSK-JP SNK010-VK CAPWST-18 WIRESK-VK CAPWST-31 CAPWHT-SV BSK008-JP CAPWST-23 CAPWHT-04 CUSBSK-JPMAG CAPWHT-S99 CAPWHT-LGMT CAPWHT-XLS BSK008-01LG CAPWHT-LG CAPWST-15 CAPWHT-XL SNK008-VK CAPWHT-TR CAPWHT-02 CAPWST-19 BSK008-01 SNK040-VK CAPWHT-XS CAPWHT-PC CUSBSK-ALF CAPWHT-4S CAPWHT-2S MAGWHT-VKTOP MAGWHT-VK CAPWHT-XLSS SNK080-VK CAPWHT-VK
11010-158EA 999.62 MXN InStock
11010-212 11010-472 11010-158 11010-534 11010-164 89049-234 11010-010 11010-162 11010-140 89132-990 89039-804 75848-860 89132-970 75848-996 11010-146 11010-156 11010-152 11010-470 11010-148 11010-138 11010-160 11010-008 93001-074 11010-154 89009-498 75849-182 11010-144 11010-142 93001-040 11010-382 75848-862 89173-160 11010-150
Dissolution Capsule Sinkers for Apparatus 2, Quality Lab Accessories
Pesas Sinkers
QLA offers the widest variety of Capsule Sinkers in the Dissolution Industry.
  • Made of high quality 316 stainless steel or PTFE coated over music wire
  • All sinkers are made in the USA
  • Custom sinkers are available upon request
Home-made sinkers tend not to be reproducible and so commercially available sinkers are quite popular
USP (711) states: " A small, loose piece of non-reactive material such as not more than a few turns of wire helix may be attached to dosage units that would otherwise float. Other validated sinker devices may be used."
The choice of sinker will depend on the tablet or capsule. The sinker should have minimal contact with the doasge form as this can affect the dissolution rate. The sinker should be heavy enough to sink the tablet/capsule to the bottom of the vessel. There are many varieties of sinkers including spiral, basket, pronged and spring style.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.