Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Modular Filter Funnel Manifold, Pall Laboratory
Proveedor: PALL LIFE SCIENCES MX
4889 4959 4893 4878 4890 4894 4892 4959 4889 4892 4893 4894 4891 4890 4878 4891
75981-560PK 15326.4 MXN InStock
CA75981-548 75981-560 75981-556 75981-546 75981-550 CA75981-558 CA75981-554 CA75981-560 75981-548 75981-554 CA75981-556 75981-558 CA75981-552 CA75981-550 CA75981-546 75981-552
Modular Filter Funnel Manifold, Pall Laboratory
Colectores
Unique configurable design that allows users to adapt the manifold to meet specific needs.
  • Lightweight vacuum filtration manifold
  • Separates into sub-components for easy autoclaving
  • Configurable for use with a wide range of filter funnels
  • 3- or 6-place configuration through modular design
  • Increase testing capacity easily as the user requires
Pall’s new microbiology manifold allows users to optimize testing without sacrificing cleanliness. It’s modular design enables 3- or 6-place configuration, and due to easy separation into sub-components, even a 6-place manifold can fit into an existing autoclave. With interchangeable components and the ability to use with various funnel types, the Pall Laboratory Manifold ensures ease of use for right and left handed users, and is the only manifold which is configurable to any testing workflow.
Información para pedidos: Manifold includes 3-place manifold base, 3 manifold valves, 1 end cap, and 1 hose barb cap. Adapters are sold separately.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
PRODUCTOS RELACIONADOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.