Protector de la serie Orion™ Star™ A para medidores portátiles, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Orion™
STARA-AR
89206-432EA 2741.51 MXN
89206-432
Protector de la serie Orion™ Star™ A para medidores portátiles, Thermo Scientific
Soportes de electrodos
El protector de este medidor portátil aporta una mayor protección a la pantalla del medidor e incluye una correa para muñeca o cinturón que se puede convertir en un soporte integrado, un soporte para el electrodo de pH, un soporte para la sonda de conductividad y OD y una funda de almacenamiento para el electrodo de pH.
Para su uso con los medidores portátiles de la serie Orion™ Star™ (serie Star A320, Star A220 y Star A120).
Información para pedidos: Se suministra con correa de mano y un soporte integrado, una funda de almacenamiento para el electrodo de pH, un soporte para el electrodo de pH y un soporte para el sensor de conductividad y oxígeno disuelto.