Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman™ Uniflo™ Syringe Filters, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
Whatman™
10463422 9909-2502 10463423 10463879 9909-1304 9909-1304 9909-2504 9910-1302 10463852 10463823 9909-1302 9915-2502 9909-2502 9912-1304 9910-1304 9910-2504 9911-1302 9911-2502 9911-1304 10463862 9909-2504 9912-1304 9914-2502 10463878 9911-1302 9912-2502 10463443 9911-2502 9911-2504 9912-2504 10463452 9910-1304 10463875 10463463 10463453 9912-2502 9910-2504 9913-2502 9912-1302 10463882 9909-1302 9910-2502 9913-2504 10463876 10463881 10463880 9914-2504 9911-2504 9910-2502 9916-1302 9912-2504 10463877 9910-1302 10463872 9912-1302 9911-1304 10463413 10463412 10463462 9915-2504 9916-1304
10035-132PK 50115.72 MXN InStock
10035-130 75849-360 10035-132 10035-192 CA75849-358 75849-358 75849-362 CA75849-364 10035-178 10035-176 CA75849-356 76211-010 CA75849-360 CA75849-382 75849-366 CA75849-378 75849-372 CA75849-376 CA75849-374 10035-180 CA75849-362 75849-382 76211-006 10035-190 CA75849-372 75849-384 10035-140 75849-376 CA75849-370 CA75849-386 10035-142 CA75849-366 10035-184 10035-148 10035-144 CA75849-384 75849-370 76211-202 75849-380 10035-198 75849-356 CA75849-368 76211-004 10035-186 10035-196 10035-194 76211-008 75849-378 75849-368 76211-014 75849-386 10035-188 75849-364 10035-182 CA75849-380 75849-374 10035-128 10035-126 10035-146 76211-012 76211-016
Whatman™ Uniflo™ Syringe Filters, GE Healthcare
Filtros Filtros de jeringas
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are well suited for rapid, routine syringe filtration of small volume samples up to 100 ml in laboratory sample preparation.
  • Available in a variety of membrane choices and pore sizes with a PP overmold housing
  • Filters are individually inkjet printed for easy filter identification
PVDF membranes are designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding, making them suitable for biomedical filtration and HPLC sample preparation.
Nylon membranes are hydrophilic and are a good choice for aqueous and aqueous-organic samples. The membrane offers good chemical resistance to most common HPLC solvents, however it has limited resistance to acids, bases, halogenated hydrocarbons, aldehydes and strong oxidising agents. The most common application is HPLC sample filtration.
PTFE membrane filters are hydrophobic and will not allow water to pass without high pressures. Aqueous solutions may be filtered if the membrane is initially 'wetted' with alcohol or another appropriate solvent. PTFE membranes will stop aqueous aerosols in gas streams.
Envase: Packaged in clean resealable, recyclable plastic boxs to optimize laboratory storage space.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.