Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Papel de filtro cualitativo de Whatman Reeve Angel®, grado 226, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
Whatman™
5226-200 5226-190 5226-190 5226-848 5226-330 5226-848 5226-330
28297-614EA 70.19 MXN InStock
28325-125 CA28325-103 28325-103 28325-130 28297-614 CA28325-130 CA28297-614
Papel de filtro cualitativo de Whatman Reeve Angel®, grado 226, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Ampliamente utilizados en laboratorios industriales y laboratorios estudiantiles para aplicaciones de filtración rutinarias.
  • Velocidad de filtración alta
  • Retiene partículas gruesas o gelatinosas
  • La exclusiva superficie gris crepada proporciona un contraste óptico para los filtrados blancos u oscuros
El filtro es resistente a la humedad, con una pequeña cantidad de resina químicamente estable para prolongar la vida útil del filtro y mejorar su manejo.
Los productos Reeve Angel están diseñados para aplicaciones rutinarias y repetitivas para las que resulta aceptable un producto barato, como el análisis cualitativo.
Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán ninguna impureza significativa en el filtrado. Sin embargo, no se recomienda el análisis de nitrógeno de Kjeldahl. El peso base es de 87 g/m2.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.