Esta buscando: Septos
11  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: These seals are suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Thermo Scientific™ 9 mm septa are available in PTFE/red rubber, PTFE/silicone or red PTFE/white silicone/red PTFE to suit a variety of applications.
Numero del catalogo: (66011-188)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Septa for 8-425 screw thread caps are constructed of PTFE, PTFE/rubber, or PTFE/silicone to suit a variety of HPLC, GC and IC applications.
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Provides a highy inert and unreactive seal.
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: MicroLiter's 9 mm screw-thread caps are available in multiple colors and septa types.
Numero del catalogo: (97047-940)
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: These septa are used for 20 mm headspace vial crimp seals.
Numero del catalogo: (10056-088)
Proveedor: NATIONAL SCIENTIFIC MX
Descripción: Thermo Scientific™ BTO and TR-Green septa for GC instruments.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Ideal for use with open-top caps to access container contents with a syringe.
Numero del catalogo: (66030-928)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Thermo Scientific™ 10 mm septa are designed for use with 10-425 threaded caps.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Material: Butyl. Wheaton Science Products completes your package with the right closure. We provide a wide variety of caps, seals and stoppers to ensure a perfect fit for your container.
Numero del catalogo: (10854-242)
Proveedor: RESTEK CORP
Descripción: These replacement septa are extremely economical accessories for use with various sample collection vials and bottles.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom