Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Auto Series Plus Automatic Hydraulic Laboratory Presses, Carver
Proveedor: CARVER INC.
3894 3893 3891 3895 3892 3888 3889
53880-030EA 604773.71 MXN InStock
53880-044 53880-042 53880-036 53880-046 53880-040 53880-030 53880-032
Auto Series Plus Automatic Hydraulic Laboratory Presses, Carver
Presas
Auto Series Plus Automatic Hydraulic Laboratory Presses feature a 7" color operator interface, enhanced platen temperature control with auto-tuning, ramp heating capability, real-time trending of force and temperature.
  • Storage of up to 250 recipes
  • Ramp heating capability and Recipe preview
  • Seven day timer for auto platen heat-up (optional)
  • Datalogging of cycle parameters (optional)
  • Access to logged data through Wi-Fi (optional)
  • 48 ton models include a wrap-around floor stand
Auto Series Plus press models are available with 15 to 48 tons for clamping force. These benchtop presses are used in quality control, research and development for test sample preparations, destructive testing, molding, laminating and fluid extraction.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.