Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Tamer Tabs Series 500, Walter Stern
Proveedor: WALTER STERN INC
503
26398-004EA 185.4 MXN InStock
26398-004
Tamer Tabs Series 500, Walter Stern
Piedras de ebullición
Tabs are highly effective in controlling distillation of liquids with low boiling points.
  • Made of alumina compound-porous granules
  • Melting point: 2040 °C
  • Non-reactive
Good in all boiling operations, except those with strong alkalis, or concentrated sulfuric acid.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.