Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Pierce™ BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific™
Proveedor: PIERCE BIOTECHNOLOGY SE
Pierce
PI23227
470203-834EA 4845 MXN InStock
470203-834
Pierce™ BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific™
Ensayos Ensayos celulares
This BCA Protein Assay Kit is a two-component, high-precision, detergent-compatible assay reagent set to measure (A562 nm) total protein concentration compared to a protein standard.
  • Used for studying protein:protein interactions
  • Measures column fractions after affinity chromatography
  • Estimates percent recovery of membrane proteins from cell extracts
  • Used for high-throughput screening of fusion proteins
  • Store at room temperature
Features of the BCA Protein Assay Kit:
Colorimetric - estimate visually or measure with a standard spectrophotometer or plate reader (562 nm)
Excellent uniformity - exhibits less protein-to-protein variation than dye-binding methods
Compatible - unaffected by typical concentrations of most ionic and nonionic detergents
Moderately fast - much easier and four times faster than the classical Lowry method
High linearity - linear working range for BSA equals 20 to 2000 µg/ml
Sensitive - detect down to 5 µg/ml with the enhanced protocol
This reagent provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.