Esta buscando: Embudos para polvos
11  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Polypropylene funnels are steam autoclavable at 121°C (250°F).
Proveedor: VWR International
Descripción: Polypropylene funnels feature a 60° body angle and 58° internal rib angle for rapid filtration.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los embudos para polvos son rápidos y eficientes.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los embudos presentan un vástago corto y ancho, y son útiles para añadir productos químicos en polvo a los recipientes de reacción.
Numero del catalogo: (470307-012)
Proveedor: HEATHROW SCIENTIFIC SE
Descripción: Paper funnel for clean transfer every time.
Numero del catalogo: (89001-420)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Funnels feature short, wide stems and fire-polished tops and stems.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Nalgene® Polypropylene Powder Funnels are used for transferring powders
Numero del catalogo: (10099-026)
Proveedor: ACE GLASS, INC.
Descripción: Useful in pouring powders or liquids into ground joint containers
Small Business Enterprise
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS SE
Descripción: These funnels have large diameter stems for fast powder transfer.
Numero del catalogo: (89400-738)
Proveedor: BRANDTECH SCIENTIFIC INC.
Descripción: Large funnels, available in two sizes and stem diameters to fit most applications.
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: These funnels are available in a variety of different diameter openings.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom