Esta buscando: Sistema de filtros de vidrio
6  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89426-770)
Proveedor: GLASSCO LABORATORY EQUIPMENT
Descripción: The unit is recommended for general filtration
Numero del catalogo: (89426-768)
Proveedor: GLASSCO LABORATORY EQUIPMENT
Descripción: The unit is recommended for general filtration
Numero del catalogo: (27589-078)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: The filtration assembly with fritted glass support is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological conta...
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (27589-098)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: The filtration assembly with fritted glass support is designed to handle up to 1000 ml of liquid for analysis of particulate or microbiological contam...
Numero del catalogo: (470310-690)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: This filtration assembly is used for vacuum filtration of tissue culture media, biological fluids, HPLC and other aqueous solutions.
Numero del catalogo: (27589-124)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: These filtration assemblies are designed for routine filtration of organic solvents, corrosive liquids and the removal of particulates from HPLC solve...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom