Esta buscando: Reguladores de gas
5  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Multistage Gas Regulators with Neoprene Diaphragms are designed for applications where a constant working pressure is important over a wide range...
Numero del catalogo: (55850-626)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® High-Purity Two-Stage Gas Regulators have a brass barstock body and are suitable for high-purity applications, research sample systems, process a...
Proveedor: VWR International
Descripción: These two-stage high purity chrome-plated brass regulators are ideal for use in gas chromatography applications.
Numero del catalogo: (55850-277)
Proveedor: VWR International
Descripción: Regulators have a brass body and are suitable for a wide variety of applications where small changes in the gas delivery pressure will not degrade per...
UL Listed
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Multistage gas regulators with stainless steel diaphragms are designed for gas chromatography applications where a constant working pressure is i...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom