Esta buscando: Cuchillas
6  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (55411-050)
Proveedor: VWR International
Descripción: Single-edge industrial razor blades are machine-honed from hard carbon steel, then wrapped individually to protect users.
Numero del catalogo: (76242-404)
Proveedor: AMERICAN HAKKO PRODUCTS INC TE
Descripción: Long Blades to strip 26 - 36 AWG
Proveedor: SAINT GOBAIN CERAMIC MATERIALS
Descripción: Diamond Saw Blade for Use with the Universal Saw
Numero del catalogo: (75998-066)
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: Precision-crafted of the highest quality carbon.
Numero del catalogo: (89237-604)
Proveedor: ACCUTEC BLADES, INC.
Descripción: Recognized for superior sharpness and quality, Personna® Double Edge Prep Razor Blades are produced using innovative technologies
Numero del catalogo: (470150-576)
Proveedor: ACCUTEC BLADES, INC.
Descripción: This 0.009" high carbon surgical steel blade has a non-rust aluminum back.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom