Esta buscando: Reglas
23  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (470002-836)
Proveedor: SKYWILL FAR EAST INDUSTRIES
Descripción: Metric/imperial meter stick, foldable
Numero del catalogo: (470016-266)
Proveedor: STEINER ENTERPRISES SE
Descripción: High Quality Hardwood Meter Stick.
Numero del catalogo: (470016-956)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Metric desk ruler
Numero del catalogo: (470020-156)
Proveedor: SUPERIOR SEWING MACHINE & SUPPLY
Descripción: Measures Both English and Metric Scales.
Numero del catalogo: (470177-220)
Proveedor: SKYWILL FAR EAST INDUSTRIES
Descripción: Ideal for Classroom Use.
Numero del catalogo: (470106-454)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Flat metric meter stick
Numero del catalogo: (470018-910)
Proveedor: ACME UNITED CORP SE
Descripción: Allows You to See Your Work
Numero del catalogo: (470005-628)
Proveedor: AMERICAN SCIENTIFIC LLC SE
Descripción: Good quality hardwood meter and half-meter sticks with a natural finish.
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (470014-902)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Compass/ruler, TriMan
Numero del catalogo: (470122-694)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Metric meter stick, four-sided
Numero del catalogo: (470110-714)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Relationship rule
Numero del catalogo: (470019-852)
Proveedor: AMERICAN SCIENTIFIC LLC SE
Descripción: Flexible Plastic Measuring Tape.
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (470007-720)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Metric junior desk ruler
Numero del catalogo: (470122-696)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Triangle meter stick
Numero del catalogo: (470046-332)
Proveedor: AMERICAN SCIENTIFIC LLC SE
Descripción: 7 mm-thick hardwood meter stick has permanently engraved black scales in metric and English.
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (470047-182)
Proveedor: SPECTRUM EDUCATIONAL SUPPLIES
Descripción: Flat metric meter stick
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom