Esta buscando: Lámparas incandescentes
9  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (470122-456)
Proveedor: KERKAU MANUFACTURING
Descripción: Replacement Bulb
Numero del catalogo: (470002-046)
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: Help students investigate circuit and Ohm's law.
Numero del catalogo: (470230-378)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: Suitable for flash lamps, spotlights and panel lamps. 
Numero del catalogo: (470175-414)
Proveedor: NORMAN LAMPS INC SE
Descripción: Voltage: 1.30V Current: 0.10A Light Output: 0.03 MSCP Type: G3 1/2 Miniature Bulb Base Type: E10 Miniature Screw Base Life Hours: 50 Dimensions: 0.94"...
Numero del catalogo: (470200-950)
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: These minature bulbs are perfect for electricity experiments.
Numero del catalogo: (470308-864)
Proveedor: ROLF C. HAGEN (USA) CORP.
Descripción: Doesn't trap heat like a dome.
Numero del catalogo: (470309-002)
Proveedor: ROLF C. HAGEN (USA) CORP.
Descripción: Replacement bulbs for older hoods.
Numero del catalogo: (470230-380)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: Suitable for flash lamps, spotlights and panel lamps.
Numero del catalogo: (470122-618)
Proveedor: GRAINGER SE
Descripción: Straight Filament Lamp Bulb
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom