Pinzas para crisoles de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
11648-104 11648-101
82027-362CS 19718.16 MXN
82027-362 82027-368
Pinzas para crisoles de VWR®
Pinzas de crisol
Las pinzas para crisoles están diseñadas para el manejo de una gran variedad de aparatos de laboratorio.
  • Fabricación de acero inoxidable niquelado
El modelo de 24,1 cm es una pinza multiuso con puntas dentadas. El modelo de 45,7 cm presenta una estructura de acero niquelado y un diseño extralargo.