Palas SCIENCEWARE®, polipropileno, Bel-Art
Proveedor: Bel-Art
SCIENCEWARE®
F36756-0000 F36747-0000 F36749-0000 F36750-0000 F36748-0000 F36753-0000
56920-047CS 3913.14 MXN
56920-047 56920-025 56920-036 47727-708 56920-020 47727-710
Palas SCIENCEWARE®, polipropileno, Bel-Art
Palas
Estas palas son rígidas, fuertes y suaves.
  • Diseño de fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • El mango más largo aumenta la distancia de seguridad con respecto a la muestra
  • Estructura de polipropileno
Un fondo plano las mantiene en posición vertical cuando están llenas o vacías, lo que permite utilizarlas como barcos de pesaje o colocarlas en una superficie plana.
Se pueden esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) y cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
Las palas de 60 ml y 125 ml tienen un mango más largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra.
Información para pedidos: Precios especiales en contratos anuales para grandes cantidades y colores disponibles bajo demanda.