Pinceles de pelo de camello
Proveedor: Mill-Rose
MR75901-6 MR75901-3
17216-026PK 315.59 MXN
17216-048 17216-026
Pinceles de pelo de camello
Cepillos
Los pinceles cónicos suaves, diseñados originalmente para bellas artes, son excelentes para quitar el polvo de balanzas y equipos de laboratorio delicados
El pelo natural de camello lavable está fijado a los mangos de madera dura mediante férrulas metálicas.