Cepillo para botones y ensayos
Proveedor: Mill-Rose
MR-8888
17210-008EA 246.99 MXN
17210-008
Cepillo para botones y ensayos
Cepillos
Cerdas de nailon negro rígido para la limpieza rápida de muestras de botón para los ensayos.
Los cepillos planos recortados tienen cerdas de calibre 0,014 dispuestas dentro de un tubo de acero inoxidable. Cepillo de cabezal doble.