Cepillos de nailon y acero inoxidable, Integra™ Miltex®
Proveedor: Integra LifeSciences
3-1001 3-1000
21909-374PK 803.4 MXN
21909-374 21909-372
Cepillos de nailon y acero inoxidable, Integra™ Miltex®
Cepillos
Los cepillos están disponibles con cerdas de nailon o de acero inoxidable para abarcar una amplia variedad de tareas de limpieza de instrumentos
  • Las cerdas de nailon proporcionan una limpieza efectiva de las cerraduras de las cajas de instrumentos
  • Las cerdas de acero inoxidable son ideales para la limpieza de instrumentos dentados
Información para pedidos: Cada paquete contiene un conjunto de tres cepillos.