Cepillos para tubos de ensayo, punta radial
Proveedor: Mill-Rose
73001W 72001W 72004W 73002W 72002W 72005W 73004W
17027-023PK 287.13 MXN
17027-023 17027-067 17027-045 17027-089 17028-026 17028-048 17028-060
Cepillos para tubos de ensayo, punta radial
Cepillos
Los cepillos para tubos de ensayo están diseñados para limpiar los tubos de ensayo y material de vidrio de boca estrecha
  • El penacho redondeado en la punta facilita la limpieza y protege el material de vidrio
  • Disponible con las cerdas naturales blancas o de nailon blancas
  • Mango de alambre trenzado