Cepillo antiestático StaticAway™ de VWR®
Proveedor: VWR
VWR® StaticAway™
90027-32 90027-31 90027-34 90027-33
89094-716EA 844.12 MXN
89094-716 89094-718 89094-720 15551-016
Cepillo antiestático StaticAway™ de VWR®
Cepillos
El cepillo limpia el polvo, la suciedad y la pelusa, y disipa la carga estática
  • Proporciona resultados precisos al eliminar las variaciones de peso del plato causadas por la carga estática
  • Los cepillos con mango largo permiten acceder a lugares difíciles
Ideal para la limpieza de platos de balanzas, componentes ópticos, cubetas, portaobjetos, películas, microscopios, componentes electrónicos y monitores de ordenador. Las cerdas no arañarán superficies importantes. El cepillo elimina la carga estática y limpia mediante fibras sintéticas conductoras e incorpora un mango de material compuesto conductivo. El cepillo compacto es ideal para balanzas electrónicas y proporciona resultados precisos al eliminar las variaciones de peso del plato causadas por la carga estática.