Botellas dispensadoras cuentagotas Nalgene®, polietileno de baja densidad, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
2411-0125 2411-0030 2411-0250 2411-0060 2411-0015
16354-465CS 10149.77 MXN
16354-465 16354-421 16354-487 16354-443 16354-400
Botellas dispensadoras cuentagotas Nalgene®, polietileno de baja densidad, Thermo Scientific
Frascos Frascos de goteo
Las botellas dispensan gotas individuales
Gracias al tapón con cánula prisionero no habrá fugas cuando se agite la botella. Se suministra con tapón con cánula y tapón cuentagotas de polipropileno.
Información de suministro: Supplied with polypropylene dropping closure and spout plug.