Guantes de látex Diamond Grip Plus™, Microflex®
Proveedor: Ansell
Diamond Grip Plus™
DGP-350-M DGP-350-L DGP-350-M DGP-350-XS DGP-350-S DGP-350-L DGP-350-XL DGP-350-XL DGP-350-S DGP-350-XS
32916-636CS 3472.56 MXN
32916-636 CA32916-636 32916-634 CA32916-638 CA32916-632 32916-638 CA32916-634 CA32916-640 32916-632 32916-640
Guantes de látex Diamond Grip Plus™, Microflex®
Guantes
Los guantes de látex grueso tienen textura para un agarre superior y proporcionan una excelente protección contra roturas y desgarros.
  • Ambidiestros
  • Tecnologías de polímeros integradas para una colocación sin polvo
  • Totalmente texturizados para un agarre seguro
  • Puños con reborde
Los guantes se fabrican con tecnologías de polímeros integradas que permiten una colocación sin polvo y ofrecen uniformidad del producto. Totalmente texturizado para un agarre seguro en condiciones húmedas o secas.
Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas. No se ha establecido el uso seguro de este guante por o en personas sensibles al látex.