Matraces Erlenmeyer de VWR®, policarbonato, estériles
Proveedor: VWR
VWR®
431550 431548 431553 431547 431544 FBC2000S-VWR 431551 431545 431543 431555 431552 431540 431554 431542 FPC3000S-VWR FBC3000S-VWR 431546 431541 FPC2000S-VWR 431549
89095-282CS 11468.04 MXN
89095-282 89095-260 89095-272 10126-438 89095-280 89095-270 89095-264 89095-286 89095-276 89095-284 10126-408 89095-262 89095-274 89095-268 89095-258 89095-266 89095-288 89095-278 10126-412 10126-410
Matraces Erlenmeyer de VWR®, policarbonato, estériles
Matraces Matraces Erlenmeyer
Estos matraces presentan un diseño óptimo para su uso en todo tipo de cultivos de suspensión aeróbica/anaeróbica.
  • Esterilizables en autoclave
  • Resina pura de uso médico
  • Químicamente inertes y sin lixiviación
  • Gran tolerancia a temperaturas
  • Grosor uniforme
  • Graduaciones moldeadas
Estos matraces se pueden utilizar para almacenamiento, preparación de medios, cultivos de mamíferos, cultivos microbianos, cultivos celulares y aplicaciones relacionadas.
Los matraces están fabricados con resina virgen de grado médico que conserva su claridad después de exponerse a la radiación gamma. Son inertes, no lixiviables y proporcionan una amplia tolerancia a la temperatura y un espesor uniforme. También se han probado con cultivos de E. coli para mejorar el rendimiento del ácido nucleico. Los matraces están disponibles con una base plana o con deflector y se ajustan a todas las abrazaderas estándar de incubadores de agitación. Graduaciones moldeadas incluidas en todos los tamaños.
Los matraces de 125 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L están disponibles con un tapón ventilado con una membrana de PTFE con tamaño de poro de 0,22 µm para aplicaciones aeróbicas (intercambio de aire estéril) y una tapa sólida para aplicaciones anaeróbicas (sin transferencia de aire). Los matraces de 2 L y 3 L incluyen una práctica tapa con ventosa que facilita el intercambio de las tapas; solo hay que quitar la tapa antipolvo para permitir el intercambio estéril y volver a colocar la tapa cuando esté listo.
Certificaciones: Los matraces y las tapas son esterilizables en autoclave y su esterilidad está probada según SAL 10-6. Homologado para ausencia de pirógenos y ADNasa/ARNasa.
Envase: Los matraces están envueltos individualmente.