Frascos redondos Boston TraceClean® de VWR®, vidrio
Proveedor: VWR
VWR® TraceClean®
QLAB15900146 QLAB15900044 QLAB15900050 QLFB15900052 QLFB15900038 QLFB15900040 QLFB15900220 QLAB15900136 QLFB15900226 QLAB15900302 QLFB15900036 QLFB15900222 QLAB15900138 QLFB15900224 QLAB15900240 QLAB15900230 QLFB15900042 QLAB15900234 QLAB15900142 QLFB15900130 QLAB15900228 QLFB15900144 QLFB15900132 QLAB15900304 QLAB15900056 QLAB15900238 QLAB15900140 QLAB15900300 QLFB15900128 QLAB15900054 QLAB15900046 QLFB15900236 QLFB15900134 QLAB15900148 QLAB15900232 QLAB15900048
89095-162CS 1871.7 MXN
89096-746 89093-894 89095-162 89093-892 89095-160 89093-890 89095-164 89096-742 89096-744 89093-918 89093-916 89093-936 89093-914 89093-912 89093-934 89093-910 89093-932 89093-878 89093-930 89093-898 89093-896 89093-882 89093-880 89093-908 89093-928 89093-906 89093-904 89093-926 89093-902 89093-924 89093-888 89093-922 89093-900 89093-886 89093-920 89093-884
Frascos redondos Boston TraceClean® de VWR®, vidrio
Frascos Frascos para muestreo de agua
Las botellas de vidrio de cal sodada están disponibles con tapones de boca sólida o boca abierta.
  • Hechos de vidrio de cal sodada
  • Disponibles con tapones de boca sólida o boca abierta
  • El vidrio ámbar es ideal para proteger compuestos sensibles a la luz UV
Los tapones de boca sólida tienen un revestimiento de resina de fluoropolímero y están diseñados para análisis de materiales semivolátiles, pesticidas y PCB, así como determinados compuestos inorgánicos.
Los frascos procesados (PC) y Quality-Assured® (QA) siguen los procedimientos de limpieza de la EPA indicados en la Directiva OSWER 9240.0-05A "Especificaciones y orientación para envases de muestras libres de contaminantes". Los frascos QA también incluyen un certificado de análisis en cada caja. Los frascos QA también incluyen códigos de barras con el número de lote y el número de envase individual para una total trazabilidad. Los frascos no procesados (NPC) no reciben el proceso especializado de limpieza. Todas las cajas están selladas con precinto para asegurar la integridad del contenido.
Los tapones de boca abierta incorporan un septo de silicona/resina de fluoropolímero unido por ultrasonido y están diseñados para análisis de compuestos orgánicos volátiles. El vidrio ámbar se recomienda para los compuestos sensibles a la luz UV.