Pinzas para crisoles con doble curva
Proveedor: Humboldt
H-23250
62460-000EA 531.58 MXN
62460-000
Pinzas para crisoles con doble curva
Pinzas de crisol
Las pinzas para crisoles con doble curva presentan mandíbulas dentadas y una junta remachada.
Wire size: 5 mm