Botellas de laboratorio de VWR®, polietileno de alta densidad
Proveedor: VWR
VWR®
584220 583170 414004-158 414004-154 414004-155 583150 583120 414004-151 414004-152 584230 583140 583110 414004-159 584250 584200 583180 583100 584210 414004-156 414004-157 584240 414004-153 583190
414004-159CS 1864.08 MXN
414004-159 414004-158 89221-590 414004-157 414004-156 414004-155 414004-154 89221-658 89221-588 89221-666 89221-668 414004-153 89221-584 89221-662 89221-596 414004-152 414004-151 89221-586 89221-664 89221-580 89221-582 89221-594 89221-660
Botellas de laboratorio de VWR®, polietileno de alta densidad
Frascos Botellas de plástico
Botellas rígidas transparentes para uso general en el laboratorio y para almacenar, enviar y envasar líquidos
  • Excelente resistencia química
  • Duraderas para uso a largo plazo
  • Estructura de polietileno de alta densidad
  • Trasparentes
Pueden almacenarse en un congelador a –100 °C (–148 °F). Tienen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes. Se pueden usar con la mayoría de los corrosivos. Son lo suficientemente duraderas para su uso a largo plazo. Cierre de rosca de polipropileno incluido.
Información de suministro: Polypropylene screw closure included.