Embudos de filtro Büchner de VWR®
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
J-190 J-189 J-188 J-192 J-183 J-184 J-187 J-186 J-191 J-185
89038-132CS 3386.06 MXN
89038-132 89038-120 89038-130 89038-118 89038-128 89038-116 89038-126 89038-124 89038-134 89038-122
Embudos de filtro Büchner de VWR®
Embudos Embudos de filtración Embudos Büchner
Estos embudos de filtro químico-porcelana cuentan con una placa perforada y acristalada en el interior y exterior, excepto el borde.
  • Muy resistentes a los productos químicos
  • Esterilizables en autoclave
  • Vidriados dentro y fuera, excepto por el borde